Merck
S6501
Sigma-Aldrich
ストレプトマイシン 硫酸塩
powder
別名:
2-[(1S,2R,3R,4S,5R,6R)-5-(diaminomethylideneamino)-2-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-methylamino-oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyl-oxolan-2-yl]oxy-3,4,6-trihydroxy-cyclohexyl]guanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
CAS番号:
分子量:
728.69
Beilstein:
3894995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281675
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces griseus
品質水準
フォーム
powder
有効性
≥720 I.U. per mg
分子量
calculated mol wt 1457.38
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
InChI Key
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(C21H39N7O12)2 ⋅3H2O4S
化学構造:アミノグリコシド
アプリケーション
ストレプトマイシンはストレプトマイシン耐性メカニズムの研究に使用され、細胞培養用途における細菌汚染阻害のためにペニシリン及び他の薬剤とともによく使用されます。 分子生物学的用途では25~50μg/mL、細胞培養用途では100 mg/L、及び胚培養では50 mg/Lの使用が推奨されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ストレプトマイシンは、30SリボソームサブユニットがS12タンパク質に結合することにより原核生物のタンパク質合成を阻害して作用します。その結果、開始複合体から鎖伸長リボソームへの移行を阻害します。 本化合物はミスコードを引き起こすか又は開始を阻害します。
耐性機序:S12リボソームタンパク質の遺伝子であるrpsLの突然変異により、ストレプトマイシンのリボソームへの結合を阻害します。 また、アミノグリコシドホスホトランスフェラーゼはストレプトマイシンを不活性化します。
抗菌スペクトル:ストレプトマイシンはグラム陰性菌及びグラム陽性菌に対して作用します。
注意
溶液は2~8℃で最長1ヵ月、-20℃でさらに長期間保存できます。 37℃では、溶液は3日間安定です。
調製ノート
ストック溶液は、バイアル中で滅菌水を用いて20~25 mg/mLの濃度に直接調製します。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S6501-25G:
S6501-VAR:
S6501-5G:
S6501-10KG:
S6501-1KG:
S6501-100G:
S6501-BULK:
S6501-10KG-KC:
S6501-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Walter M Jaklitsch
Studies in mycology, 63, 1-91 (2009-10-15)
At present 75 species of Hypocrea have been identified in temperate Europe. Nineteen green-spored species and their Trichoderma asexual states are here described in detail. Extensive searches for Hypocrea teleomorphs in 14 European countries, with emphasis on Central Europe, yielded
Daniela Lobenwein et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002440-e002440 (2015-10-29)
Paraplegia following spinal cord ischemia represents a devastating complication of both aortic surgery and endovascular aortic repair. Shock wave treatment was shown to induce angiogenesis and regeneration in ischemic tissue by modulation of early inflammatory response via Toll-like receptor (TLR)
Ming Soon Cheng et al.
Biosensors & bioelectronics, 70, 74-80 (2015-03-22)
We describe an impedimetric cell-based biosensor constructed from poly-l-lysine (PLL)-modified screen-printed carbon electrode for real-time monitoring of dengue virus (DENV) infection of surface-immobilized baby hamster kidney (BHK-21) fibroblast cells. Cytopathic effects (CPE) induced by DENV-2 New Guinea C strain (including
Miranda G M Kok et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(8), 2585-2594 (2013-01-15)
A recently developed capillary electrophoresis (CE)-negative-ionisation mass spectrometry (MS) method was used to profile anionic metabolites in a microbial-host co-metabolism study. Urine samples from rats receiving antibiotics (penicillin G and streptomycin sulfate) for 0, 4, or 8 days were analysed.
Alberta Bergamo et al.
Investigational new drugs, 33(1), 53-63 (2014-10-24)
The tumor metastases targeting ruthenium complex NAMI-A synergistically improves the activity of gemcitabine in combination therapies. High-throughput screening was used to identify other potential drug combinations from a library of FDA approved drugs. Doxorubicin was identified as a hit compound
資料
Protein synthesis is a complex, multi-step process involving many enzymes as well as conformational alignment. However, the majority of antibiotics that block bacterial protein synthesis interfere with the processes at the 30S subunit or 50S subunit of the 70S bacterial ribosome.