溶解性
water: 100 units/mL (suggested concentration)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H19ClN2S.C16H18N2O4S.K/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;;+1/p-1/t;11-,12+,14-;/m.1./s1
InChI Key
HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
詳細
警告
単位の定義
再構成
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
5161-25MU:
US25161-25MU:
5161-417MU:
5161-300MU:
5161-1000MU:
5161-10000MU:
5161-100MU:
試験成績書(COA)