Merck
PHR2642
Supelco
ペニシリンG ナトリウム塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ベンジルペニシリン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
356.37
Beilstein:
3834217
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. B0900000
traceable to USP 1502701
APIファミリー
penicillin & derivatives
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 300 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI Key
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ペニシリンGは、ペニシリン結合タンパク質(PBP)に結合して細胞壁合成を阻害することで作用し、ペプチドグリカン鎖架橋を阻害します。
抗菌スペクトル:ペニシリンGには、グラム陽性およびグラム陰性細菌に対する活性があります。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5999 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2642-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)