安全性情報
P3090000
Procaine benzylpenicillin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Penicillin G procaine salt monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O4S1 · C13H20N2O2 · H2O
CAS番号:
分子量:
588.72
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
penicillin & derivatives
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S2[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]3NC(=O)Cc4ccccc4.N(CCOC(=O)c1ccc(cc1)N)(CC)CC.O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2.H2O/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,14-;;/m1../s1
InChI Key
KZDCMKVLEYCGQX-UDPGNSCCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Procaine benzylpenicillin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
P3090000-1EA:
P3090000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)