Merck
N1400000
ナイスタチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フンギシジン, マイコスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nystatin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nystatin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ナイスタチンは真菌の細胞膜内のエルゴステロールに結合し、膜の透過性を増大させ、ナイスタチン/エルゴステロールに基づくイオンチャネルを生成することにより作用します。 また、脂質ラフト阻害試薬および膜関連コレステロールとしても機能します。
抗菌スペクトル:ナイスタチンは真菌、酵母およびカビに作用します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
R Hu et al.
Neoplasma, 60(3), 315-321 (2013-02-05)
We investigated the source of fungi in the lungs of patients with hematological malignancies who had invasive pulmonary fungal infections (IPFI). We also conducted a prospective study to evaluate the efficacy of different mouthwash solutions in preventing IPFI in patients
V Tamara Perchyonok et al.
Current drug delivery, 10(1), 144-150 (2012-09-29)
In this study we developed and evaluated a prototype of an effective occlusive mucoadhesive system for prophylaxis and/or treatment of oral mucositis based on chitosan and gelatine models together with nystatin as a prophylactic agent incorporated into the formulation and
E N Gromosova et al.
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993), 74(5), 26-31 (2012-11-06)
Inactivation of the key genes, which are responsible for the enzymes of polyphosphates degradation, exopolyphosphatases ppx1 and ppn1, caused both an increase of polyphosphates content in Saccharomyces cerevisiae cells and an increase in chain length of acid-soluble and alkali-soluble fractions.
Juan José Castón et al.
Medicina clinica, 139(15), 668-671 (2012-10-30)
To determine clinical variables to distinguish invasive pulmonary aspergillosis (IPA) from colonization in patients with chronic pneumopathies with positive culture of Aspergillus spp. in respiratory samples. Retrospective cohort study including patients with respiratory isolations of Aspergillus spp. during a period
Ginekologia polska, 83(12), 956-959 (2013-03-16)
The group of experts representing the Polish Gynecologic Society has issued this statement based on the review of available literature on the potential benefits of the use of Macmiror Complex 500 in obstetrical and gynecologic practice. Mixed Vaginitis (MV) eg.