Merck
N4014
Sigma-Aldrich
ナイスタチン
powder, suitable for cell culture, BioXtra
別名:
フンギシジン, マイコスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
ナイスタチン, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
品質水準
200
300
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
形状
powder
分子量
926.1 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ポリエン
アプリケーション
ナイスタチンはポリエン系の抗生物質です。使用目的には、細胞培養のコンタミネーションの予防、TLR2発現THP1細胞におけるインターロイキン(IL)-1、IL-8、および腫瘍壊死因子a分泌の誘導が含まれます。本製品は、細胞培養において50 mg/Lでの使用が推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ナイスタチンは真菌の細胞膜内のエルゴステロールに結合し、膜の透過性を増大させ、ナイスタチン/エルゴステロールに基づくイオンチャネルを生成することにより作用します。 また、脂質ラフト阻害試薬および膜関連コレステロールとしても機能します。
抗菌スペクトル:ナイスタチンは真菌、酵母およびカビに作用します。
注意
組織培養培地中のナイスタチンは37℃で3日間安定です。また、中程度のアルカリ性培地中でも安定です。溶液および水性懸濁液は調製後速やかに活性を消失し始め、熱、光および酸素により分解が促進されます。水性懸濁液はpH 7において100℃に加熱した場合 10 分間安定です。
調製ノート
ナイスタチンは28°Cにおいて、メタノール(11.2 mg/mL)、エタノール(1.2 mg/mL)、四塩化炭素(1.23 mg/mL)、クロロホルム(0.48 mg/mL)、ベンゼン(0.28 mg/mL)およびエチレングリコール(8.75 mg/mL)に可溶性です。 DMFおよびホルムアルデヒドに溶けやすく、DMSO(5 mg/mL)にも可溶です。 ナイスタチン溶液のオートクレーブ滅菌または滅菌ろ過は推奨されません。 ナイスタチンは懸濁液としても有効であり、37°Cで3日間安定です。 50 mg/mLの保存用懸濁水溶液を調製し、-20°Cで保存します。この製品はN6261からγ-照射されます。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。不活性ガス下で保管します。空気および光感受性です。乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4014-50MG:
N4014-25MU-PW:
N4014-50MG-PW:
N4014-VAR:
N4014PROC:
N4014-PH:
N4014-5MU-PW:
N4014-1VL:
N4014-25MU:
N4014-5MU:
N4014-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Henrik Gradstedt et al.
PloS one, 8(6), e65626-e65626 (2013-06-21)
Streptococcus pneumoniae is one of the major causative agents of pneumonia, sepsis, meningitis and other morbidities. In spite of its heavy disease burden, surprisingly little is known about the mechanisms involved in the switch of life style, from commensal colonizer
Denise Riquelme et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 12-12 (2018-02-15)
TRPM4 is a Ca
Aleeza C Gerstein
Biology letters, 9(1), 20120614-20120614 (2012-10-12)
Ploidy is predicted to influence adaptation directly, yet whether single mutations behave the same in different ploidy backgrounds has not been well studied. It has often been assumed theoretically that aside from dominance, selective parameters do not differ between cells
Santhanam Shanmughapriya et al.
Biofouling, 28(9), 929-935 (2012-09-12)
The presence of intrauterine contraceptive devices (IUDs) gives a solid surface for attachment and an ideal niche for biofilm to form and flourish. Pelvic actinomycosis is often associated with the use of IUDs. Treatment of IUD-associated pelvic actinomycosis requires the
N Akaike et al.
The Japanese journal of physiology, 44(5), 433-473 (1994-01-01)
We have reviewed the basic aspects of history, physicochemical properties, advantages, disadvantages, and applications of nystatin- and amphotericin B-perforated patch recording. Recently, we have developed a novel perforated patch technique using gramicidin [49, 132, 133]. Since gramicidin pores are permeable