安全性情報
PHR1662
Supelco
アムホテリシンB
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アムホテリシンB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H73NO17
CAS番号:
分子量:
924.08
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000005
traceable to Ph. Eur. Y0001361
traceable to USP 1032007
traceable to USP
APIファミリー
amphotericin b
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
N[C@@H]1[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](C[C@@H]([C@H]3C(=O)O)O)(C[C@H](C[C@H]([C@@H](CC[C@H](C[C@H](CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5-,9-7-,10-8-,13-11-,14-12-,17-15-,18-16-/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アムホテリシンBは、全身性真菌感染症の治療に使用されるマクロライド系抗生物質です。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アムホテリシンBは、逆相高速液体クロマトグラフィー法を用いて医薬製剤中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)はISO 17034ISO/IEC 17025に従って作成され、認証されます。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を見るには、下のスロットにLRAC1692と入力してください。これは単に証明書の例ですので、お客様の受け取るロットではない場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1662-500MG-PW:
PHR1662-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-performance liquid chromatographic determination of amphotericin B in a liposomal pharmaceutical product and validation of the assay
Eldem T and Arican-Cellat N
Journal of Chromatographic Science, 38(8), 338-344 (2000)
Small Animal Clinical Pharmacology (2008)
Desiree Van Haute et al.
International journal of pharmaceutics, 569, 118603-118603 (2019-08-12)
Conventional quantitation of drug content in the liposome formulation involves the breakdown of bulk liposomes, which ignores details on the distribution of the active pharmaceutical ingredient (API) and excipients in liposomes of different sizes. The objective of this study is