product name
アムホテリシンB Streptomyces sp.(ストレプトマイセス)由来, BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
~80% (HPLC)
形状
solid
有効性
>750.00 μg per mg (Dry basis)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
yellow to yellow-orange
溶解性
H2O: slightly soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2411-5G:
A2411-1G-PW:
A2411-100G-KC:
A2411-250MG-PW:
A2411-100MG:
A2411-BULK:
A2411-100G:
A2411-25MG:
A2411-VAR:
A2411-250MG:
A2411-500MG:
A2411-5G-PW:
A2411-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic