powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
InChI Key
QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスホマイシン(Phosphomycin)は、ホスホマイシン(Fosphomycin)としても知られており、Streptomyces fradiae(ストレプトマイセス属)によって産生される抗生物質です。ホスホマイシンは単純性尿路感染症の治療に使用されます。ホスホマイシンは、肺炎杆菌の感受性研究、およびホスホマイシントロメタミンのin vitro感受性試験手順の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
腎臓および膀胱に集中する抗生物質;プラチナを含む抗腫瘍薬の腎中毒症および耳毒性を減少させます。ホスホマイシンは、細菌の細胞壁生合成に関与する酵素であるUDP-GlcNAcエノールピルビルトランスフェラーゼ(MurA)を不可逆に阻害するホスホエノールピルビン酸類似化合物です。結果として、ペプチドグリカン細胞壁の必須要素であるN-アセチルムラミン酸の産生が阻害されます。
その他情報
1g、5g、50g
容器を密閉し、乾燥して換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5396-50G:
P5396-5G-PW:
P5396-10G:
P5396-VAR:
P5396-1G:
P5396-BULK:
P5396-1G-PW:
P5396-50G-PW:
P5396-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A L Barry et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 35(6), 1235-1238 (1991-06-01)
Fosfomycin tromethamine (previously fosfomycin trometamol) is an orally administered fosfomycin which may be used for single-dose therapy of uncomplicated urinary tract infections. Fosfomycin tromethamine, norfloxacin, and trimethoprim-sulfamethoxazole inhibited greater than 90% of 352 bacterial isolates representing 25 different species; trimethoprim
Andrea Endimiani et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(1), 526-529 (2009-11-11)
In vitro activity of fosfomycin was evaluated against 68 bla(KPC)-possessing Klebsiella pneumoniae (KpKPC) isolates, including 23 tigecycline- and/or colistin-nonsusceptible strains. By agar dilution, 93% of the overall KpKPC were susceptible (MIC(50/90) of 16/64 microg/ml, respectively). The subgroup of 23 tigecycline-
Avigail Stokar-Avihail et al.
Cell host & microbe, 25(5), 746-755 (2019-05-10)
Temperate phages can adopt either a lytic or lysogenic lifestyle within their host bacteria. It was recently shown that Bacillus-subtilis-infecting phages of the SPbeta group utilize a peptide-based communication system called arbitrium to coordinate the lysogeny decision. The occurrence of peptide-based
Nikos Fatsis-Kavalopoulos et al.
PLoS biology, 18(9), e3000856-e3000856 (2020-09-18)
Antibiotic combination therapies are important for the efficient treatment of many types of infections, including those caused by antibiotic-resistant pathogens. Combination treatment strategies are typically used under the assumption that synergies are conserved across species and strains, even though recent