Merck
32103
Supelco
ポサコナゾール
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-字フルオロフェニル)-5-(1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)オキソラン-3-イル]メトキシ]フェニル]ピペラジン-1-イル]フェニル]-2-[(2S,3S)-2-ヒドロキシペンタン-3-イル]-1,2,4-トリアゾール-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H42F2N8O4
CAS番号:
分子量:
700.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@@](C5)(Cn6cncn6)c7ccc(F)cc7F)cc4
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
InChI Key
RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポサコナゾールは、主に接合菌類に対して使用されるアゾール系抗真菌薬です。
アプリケーション
ポサコナゾールは、ヒト血漿からのポサコナゾールの定量のためのHPLC解析において参照スタンダード(標準物質)として使用された可能性があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32103-BULK:
32103-25MG:
32103-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Florencia Leonardelli et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(9), 5420-5426 (2016-07-07)
Aspergillus fumigatus intrinsic fluconazole resistance has been demonstrated to be linked to the CYP51A gene, although the precise molecular mechanism has not been elucidated yet. Comparisons between A. fumigatus Cyp51Ap and Candida albicans Erg11p sequences showed differences in amino acid
Oliver A Cornely et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 72(12), 3406-3413 (2017-09-30)
A two-part (Phase 1B/3), sequential, open-label, multicentre study evaluated the pharmacokinetics (PK) and safety of intravenous (iv) posaconazole given as antifungal prophylaxis to neutropenic patients with AML or myelodysplastic syndrome (MDS) or to recipients at risk of invasive fungal disease
Olga Rivero-Menendez et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 74(6), 1586-1590 (2019-03-21)
To investigate the in vitro activity of olorofim (F901318), a novel broad-spectrum antifungal agent, against 150 strains belonging to 16 different cryptic species of Aspergillus by EUCAST and CLSI methodologies. Olorofim, amphotericin B, micafungin, posaconazole and voriconazole were tested against
Shuwen Deng et al.
Emerging microbes & infections, 6(12), e109-e109 (2017-12-07)
This study investigated the triazole phenotype and genotypic of clinical Aspergillus fumigatus isolates from China. We determined the triazole susceptibility profiles of 159 A. fumigatus isolates collected between 2011 and 2015 from four different areas in China tested against 10
Soraya Eugenia Morales-López et al.
Mycopathologia, 181(11-12), 871-878 (2016-09-30)
The presence of the cryptic species belonging to the Candida glabrata complex has not been studied in Argentina. We analyzed a collection of 117 clinical isolates of C. glabrata complex belonging to a National Culture Collection of Instituto Nacional de