SML2287
Posaconazole
≥98% (HPLC)
別名:
Posaconazole solution, 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol, Sch 56592
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -24 to -32°, c = 1.0 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(ccc(c1)F)[C@@]3(OC[C@H](C3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)N7C=NN(C7=O)[C@H]([C@@H](O)C)CC)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
InChI Key
RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- in antifungal susceptibility testing of Aspergillus terreus
- as a lanosterol 14α-demethylase (CYP51)-specific inhibitor to study its effects on membrane permeability in Candida albicans cells
- to study its effects on promastigotes
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2287-5MG:
SML2287-BULK:
SML2287-25MG:
SML2287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック