SML2357
Isavuconazole
≥98% (HPLC), powder, fungal sterol biosynthesis inhibitor
別名:
(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, BAL 4815, RO 0094815
About This Item
おすすめの製品
製品名
Isavuconazole, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(cc(cc1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3[s]cc(n3)c4ccc(cc4)C#N)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
InChI Key
DDFOUSQFMYRUQK-RCDICMHDSA-N
アプリケーション
to analyze its in vitro activity against isolates from the R. argillacea species complex A. fumigatus, N. hiratsukae and C. parapsilosis.
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2357-BULK:
SML2357-25MG:4548173357348
SML2357-VAR:
SML2357-5MG:4548173357355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック