SML3188
Isavuconazonium sulfate
≥95% (HPLC)
別名:
(2-{[(1-{1-[(2R,3R)-3-[4-(4-cyanophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1H-1,2,4-triazol-4-ium-4-yl}ethoxy)carbonyl](methyl)amino}pyridin-3-yl)methyl N-methylglycinate hydrogen sulfate, BAL 8557-002, BAL8557
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(O)([O-])=O.N#CC(C=C1)=CC=C1C2=CSC([C@H](C)[C@](O)(CN3C=[N+](C(C)OC(N(C)C4=NC=CC=C4COC(CNC)=O)=O)C=N3)C5=CC(F)=CC=C5F)=N2
InChI
1S/C35H35F2N8O5S.H2O4S/c1-22(33-42-30(18-51-33)25-9-7-24(15-38)8-10-25)35(48,28-14-27(36)11-12-29(28)37)19-45-21-44(20-41-45)23(2)50-34(47)43(4)32-26(6-5-13-40-32)17-49-31(46)16-39-3;1-5(2,3)4/h5-14,18,20-23,39,48H,16-17,19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1/t22-,23?,35+;/m0./s1
InChI Key
LWXUIUUOMSMZKJ-KLFWAVJMSA-M
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML3188-VAR:
SML3188-BULK:
SML3188-25MG:4548173376417
SML3188-5MG:4548173376424
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)