Merck
PZ0005
Sigma-Aldrich
ボリコナゾール
≥98% (HPLC), powder, ergosterol synthesis inhibitor
別名:
2R,3S-2-(2,4-ジフルオロフェニル)-3-(5-フルオロピリミジン-4-イル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ブタン-2-オール, UK-109496
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14F3N5O
CAS番号:
分子量:
349.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ボリコナゾール, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
InChI
1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
InChI Key
BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ボリコナゾールはトリアゾールであり、フルコナゾールの合成誘導体です。
アプリケーション
ボリコナゾールは以下の用途に使用されています。
  • YPD培地中のコントロールおよびErg11阻害剤として
  • Candida(カンジダ)菌種の臨床株に対する精油の活性を試験するための比較薬として
  • バルプロ酸(VPA)との相互作用を調べるための抗真菌剤として
  • Cryptococcus neoformansのアゾール感受性および非感受性の臨床単離株に対して、そのin vitro抗真菌活性を精油およびその成分と比較するために
生物化学的/生理学的作用
ボリコナゾールは、侵襲性アスペルギルス症(IA)の治療に使用されます。フルコナゾールに耐性を示すCandida albicans(鵞口瘡カンジダ)の株を含むカンジダ菌種に対して強力です。
ボリコナゾールは、重篤な真菌感染の治療で使用される抗真菌薬です。ボリコナゾールは、CYP450依存性の14-αステロールデメチラーゼを阻害することでエルゴステロール合成を阻害し、真菌細胞膜におけるエルゴステロールの欠乏を引き起こします。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Eyes, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0005-VAR:
PZ0005-25MG:
PZ0005-5MG:
PZ0005-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of Pinus sylvestris L.(Pinaceae), Origanum vulgare L.(Lamiaceae), and Thymus vulgaris L.(Lamiaceae) essential oils and their main components to enhance itraconazole activity against azole susceptible/not-susceptible Cryptococcus neoformans strains
Scalas D, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 143-143 (2018)
Identification and evaluation of novel acetolactate synthase inhibitors as antifungal agents
Richie D L, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(5), 2272-2280 (2013)
pH-dependant antifungal activity of valproic acid against the human fungal pathogen Candida albicans
Chaillot J, et al.
Frontiers in Microbiology, 8, 1956-1956 (2017)
Voriconazole and posaconazole therapeutic drug monitoring: a retrospective study
Whitley M Y, et al.
Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 16(1), 60-60 (2017)
Liquid and vapour-phase antifungal activities of essential oils against Candida albicans and non-albicans Candida
Mandras N, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1), 330-330 (2016)