certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001395
traceable to USP 1718008
APIファミリー
voriconazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
InChI
1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
InChI Key
BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Eyes, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1892-1G-PW:
PHR1892-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック