Merck
1354251
USP
イトラコナゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
R51211, オリコナゾール, スポラノックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H38Cl2N8O4
CAS番号:
分子量:
705.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
itraconazole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChI Key
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Itraconazole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Itraconazole Capsules
生物化学的/生理学的作用
イトラコナゾールは、シトクロムP-450依存酵素を阻害する結果、エルゴステロールの合成が阻害されます。 これは、ラノステロールをエルゴステロールに変換するのに必要なシトクロムP-450酵素である14-αデメチラーゼとの相互作用によってそれを行います。エルゴステロールは真菌細胞膜に極めて重要な成分です。 したがって、その阻害作用によって細胞透過性が上昇し、細胞内含有物が漏出します。 イトラコナゾールはまた内因性呼吸を阻害し、膜リン脂質と相互作用し、酵母菌から菌糸形への変換を阻害し、プリン取り込みを阻害し、トリグリセリドとリン脂質の生合成機能を弱体化させます。
合成広域トリアゾール系抗真菌薬です。作用機序:14α-デメチラーゼなどのシトクロムP450依存性酵素を阻害します。阻害によって、真菌細胞壁の重要な成分であるエルゴステロールの生合成が妨げられます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1354251-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8