リコンビナント
expressed in insect cells Active recombinant N-terminal His-tagged COX-2 N580A mutant purified from insect cells.
expressed in insect cells
品質水準
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
比活性
≥8000 units/mg protein
分子量
dimer subunit mol wt 70-74 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
生物化学的/生理学的作用
その他情報
単位の定義
物理的形状
基質
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C0858-1000UN-PW:
C0858-1000UN-LBL:
C0858-1000UN:
C0858-BULK:
C0858-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.