Merck
L6632
Sigma-Aldrich
リポキシダーゼ Glycine max(ダイズ)由来
Type V, ammonium sulfate suspension, 500,000-1,000,000 units/mg protein
別名:
リノール酸:酸素オキシドレダクターゼ, リポキシゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type V
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
500,000-1,000,000 units/mg protein
分子量
94 kDa
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Glycine max(ダイズ)のリポキシダーゼ、別名リポキシゲナーゼは、ヒト血漿から単離された低比重リポタンパク質の修飾に使用されています。
このダイズ由来酵素の基質としてアラキドン酸を用いた場合、活性はリノ-ル酸を基質とした場合の約15%です。アラキドン酸酸化の生成物は12-または15-ヒドロペルオキシアラキドン酸(12-HPETEまたは15-HPETE)です。
生物化学的/生理学的作用
cis,cis-1,4-ペンタジエン構造を含む脂質のヒドロペルオキシ化を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、容量3 mLで基質としてリノール酸を用いた場合に、pH 9.0、25°Cで1分間にA234を0.001増加させる量です(光路長1 cm)。1 A234ユニットは0.12 μmolのリノール酸酸化に相当します。
物理的形状
2.3M (NH4)2SO4(約pH 6.0)の懸濁液。
調製ノート
イオン交換クロマトグラフィーおよび疎水性相互作用クロマトグラフィーにより調製します。
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定しています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6632-25MU:
L6632-2.5MU:
L6632-50MU:
L6632-VAR:
L6632-BULK:
L6632-2500MU:
L6632-1MU:
L6632-5MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P Harduin et al.
Journal of lipid research, 36(5), 919-930 (1995-05-01)
We studied the effect of in vitro moderate oxidation on low density lipoprotein (LDL) conformation and metabolism. LDL was modified with either copper ions or phospholipase A2 plus lipoxygenase and, in both cases, mild oxidative conditions were used. The resulting
Marc P Baggelaar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(17), 5271-5274 (2013-07-23)
A catalytic asymmetric synthesis of (S)-(-)-zearalenone is reported using asymmetric allylic alkylation for the introduction of the stereocenter. (S)-(-)-Zearalenone turned out to be a novel lipoxygenase inhibitor.
Nisreen Faizo et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-07)
Lipid peroxides (LOOHs) abound in processed food and have been implicated in the pathology of diverse diseases including gut, cardiovascular, and cancer diseases. Recently, RNA Sequencing (RNA-seq) has been widely used to profile gene expression. To characterize gene expression and
E Wieland et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(13), 5929-5933 (1993-07-01)
Oxidative modification of low density lipoprotein is believed to be an important pathway by which the lipoprotein becomes atherogenic. The in vitro systems for oxidative modification of low density lipoprotein thus far described all appear to depend upon the presence
Aldana M Ramirez et al.
Lipids, 48(10), 1005-1015 (2013-07-31)
The lipid precursor alcohols of pyrethrins-jasmolone, pyrethrolone and cinerolone-have been proposed as sharing parts of the oxylipin pathway with jasmonic acid. This implies that one of the first committed steps of pyrethrin biosynthesis is catalyzed by a lipoxygenase, catalyzing the
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions