Merck
62240
Sigma-Aldrich
リノール酸
technical, 58-74% (GC)
別名:
cis-9,cis-12-オクタデカジエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS番号:
分子量:
280.45
Beilstein:
1727101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
形状
liquid
濃度
58-74% (GC)
不純物
18-32% oleic acid
clear
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.466
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リノール酸は、共役リノール酸(CLA)と呼ばれる、ある種の幾何学的、位置的、共役ジエン異性体の元となることがあります。CLAは、主に動物性製品に含まれ、動物のがん予防剤のように機能します。
アプリケーション
  • 尿素およびリノレン酸を含むアルギン酸球:農業上の利益のために尿素とリノレン酸をカプセル化するアルギン酸球を利用した生物学的硝化阻害薬の提案(Avendaño-Morales et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
リノール酸は、アヒルの初代幹細胞において、細胞増殖や、PPARαおよびそのターゲット遺伝子であるアシル-CoAオキシダーゼなどの遺伝子発現を増加します
注意
0~4°Cで保管中に一部結晶化します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62240-1L-F:
62240-250ML-F:
62240-BULK-F:
62240-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
"Dietary trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid induces hyperinsulinemia and fatty liver in the mouse"
Clement L, et al.
Journal of Lipid Research, 43(09), 1400-1409 (2002)
"Conjugated linoleic acid supplementation reduces adipose tissue by apoptosis and develops lipodystrophy in mice"
Tsuboyama-Kasaoka N, et al.
Diabetes, 49(09), 1534-1542 (2000)
"Conjugated linoleic acid?enriched butter fat alters mammary gland morphogenesis and reduces cancer risk in rats"
Ip C, et al.
The Journal of Nutrition, 129(12), 2135-2142 (1999)
"Dietary fatty acid sources affect conjugated linoleic acid concentrations in milk from lactating dairy cows"
Kelly.LM, et al.
The Journal of Nutrition, 128(05), 881-885 (1998)
Saman Lashkari et al.
Food science & nutrition, 8(1), 79-87 (2020-01-30)
Manipulation of rumen biohydrogenation (BH) is of great importance, since decreased BH of linolenic acid (LNA) and linoleic acid (LA) is linked to increased content of the beneficial polyunsaturated fatty acids (PUFA) in dairy products and decreased content of trans fatty
資料
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.