Merck
74540
Sigma-Aldrich
ノルジヒドログアイアレチン酸
≥97.0% (HPLC)
別名:
1,4-ビス(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2,3-ジメチルブタン, 4,4′-(2,3-ジメチルテトラメチレン)ジピロカテコール, NDGA, マソプロコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
CAS番号:
分子量:
302.36
Beilstein:
2056826
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
crystals
不純物
≤2% water
mp
184-186 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Alox12(11684)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノルジヒドログアイアレチン酸(NDGA)は、活性酸素種(ROS)の抗酸化剤および強力なスカベンジャーとして使用されます。
アプリケーション
ノルジヒドログアイアレチン酸は以下の用途に使用できます。
  • 強力なHIV阻害活性を持つノルジヒドログアイアレチン酸誘導体の合成に。
  • テトラ-O-メチルノルジヒドログアイアレチン酸合成の出発物質として。
生物化学的/生理学的作用
リポキシゲナ-ゼインヒビタ-です。ポリフェノ-ル関連o-ジヒドロキシ(カテコ-ル) 構造です。
その他情報
豆類に含まれるリポキシゲナ-ゼの阻害物質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74540-25G:
74540-VAR:
74540-BULK:
74540-5G:
74540-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid inhibits melanoma in vivo
Lambert JD, et al.
Cancer Letters, 171(1), 47-56 (2001)
H.M. Al-Obaidy et al.
Journal of Food Science, 46, 597-597 (1981)
Nordihydroguaiaretic acid is a potent in vitro scavenger of peroxynitrite, singlet oxygen, hydroxyl radical, superoxide anion and hypochlorous acid and prevents in vivo ozone-induced tyrosine nitration in lungs.
Floriano-Sanchez E, et al.
Free Radical Research, 40(5), 523-533 (2006)
New nordihydroguaiaretic acid derivatives as anti-HIV agents.
Hwu JR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(6), 1884-1888 (2008)
Ana I Rojo et al.
Free radical biology & medicine, 52(2), 473-487 (2011-12-07)
Defense against oxidative stress is executed by an antioxidant program that is tightly controlled by the transcription factor Nrf2. The stability of Nrf2 involves the interaction of two degradation domains, designated Neh2 and Neh6, with the E3 ubiquitin ligase adaptors
関連コンテンツ
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.