Merck
X1875
Sigma-Aldrich
キサンチンオキシダーゼ from bovine milk
Grade I, ammonium sulfate suspension, ≥0.4 units/mg protein
別名:
XOD, キサンチン:酸素オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
1.17.3.2.
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Grade I
品質水準
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
≥0.4 units/mg protein
その他の活性
uricase ≤0.5%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キサンチンオキシダーゼ(XOD)は金属フラボタンパク質です。フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)、モリブデン、鉄を2:2:8の比で含有します。このホモ二量体の分子量は290 kDaです。モリブデン-タンパク質ファミリーのメンバーです。この酵素は、2つの分離した基質結合部位で構成されます。
以前の分類ではEC1.1.3.22
アプリケーション
ウシ乳由来のキサンチンオキシダーゼは、次の用途で使用されています。
  • 5-(ジエトキシホスホリル)-5-メチル-1ピロリン-N-オキシド(DEPMPO)スピントラップアッセイに使用するキサンチンオキシダーゼ(XO)溶液の調製に。
  • ベトナム産薬用植物のXO阻害活性のスクリーニングを目的としたin vitro XOアッセイに。
  • XO活性を測定する際の標準物質として。
  • ドコサヘキサエン酸(DHA)の相乗作用を試験する際の標準物質として。
生物化学的/生理学的作用
キサンチンオキシダーゼは、キサンチンの酸化に続いてスーパーオキシドアニオンの生成によりシトクローム c の還元に関わっていることが示されています。これらのフリーラジカルがシトクローム c を還元します。
キサンチンオキシダーゼはモリブデン含有酵素で、細胞質ゾル中に存在し、フラボノイドにより強く阻害されます。プリンやピリミジンと同様に、ある種の薬剤の代謝で不可欠な役割を果たしています。活性酸素種の生物学的ソースとしても知られています。
ヒポキサンチンのキサンチンへのヒドロキシル化およびキサンチンの尿酸へのヒドロキシル化は、キサンチンオキシダーゼ(XO)酵素により触媒されます。
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、25°C、1分間で、1.0 μmoleのキサンチンを尿酸に変換する酵素量です。ヒポキサンチンを基質にすると、約50%の活性が得られます。
物理的形状
1 mMサリチル酸ナトリウムを含有する2.3 M (NH4)2SO4中に分散させた懸濁液
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X1875-50UN:
X1875-5UN:
X1875-25UN:
X1875-VAR:
X1875-BULK:
X1875-CP:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antioxidant properties of propofol and erythropoietin after closed head injury in rats
Ozturk E, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 29, 922-927 (2005)
Methods of Enzymatic Analysis (2012)
Asep I M Ali et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(5) (2019-05-06)
Given their high nitrogen (N) concentration and low costs, sweet potato vine silage (SPVS) and urea-molasses blocks (UMB) are recommended supplements for tropical regions; therefore, they were investigated in this study. Six heifers were allocated to three diets: the roughage
Xanthine oxidase: isolation, assays of activity, and inhibition
Kostic DA, et al.
Journal of Chemistry, 2015 (2015)
Ya Liu et al.
Frontiers in nutrition, 9, 879354-879354 (2022-05-03)
To promote the normal metabolism of human uric acid, high-performance hyaluronic acid-black rice anthocyanins (HAA) nanocomposite particles were successfully prepared by a simple crosslinking method as a novel xanthine oxidase inhibitor. Its structure and properties were characterized by scanning electron
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions