Merck
X4500
Sigma-Aldrich
キサンチンオキシダーゼ from bovine milk
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
別名:
Schardinger酵素, XnOx, ヒポキサンチンオキシダーゼ, XOD, キサンチン:酸素オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
1.17.3.2.
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine milk
タイプ
Grade III
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
≥0.8 units/mg protein
テクニック
inhibition assay: suitable
faint brown to dark brown
UniProtアクセッション番号
その他の活性
uricase ≤0.1%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究分野:細胞周期
キサンチンオキシダーゼ(XO)は、複雑なメタロフラボプロテインに属しています。スルフヒドリル残基の酸化またはキサンチンデヒドロゲナーゼ(XDH)のタンパク質分解により生成されます。XOは、酵素単位あたり2つのフラビン分子(FAD)、2つのモリブデン原子、および8つの鉄原子が結合していることが特徴です。
以前の分類ではEC1.1.3.22
アプリケーション
牛乳由来のキサンチンオキシダーゼは以下の用途に使用されています:
  • 超酸化物生成の原料として
  • ヒポキサンチンの分解のため
  • 脂質モデル中の活性酸素種(ROS)を、電子スピン共鳴(ESR)のスピントラップ法により検出するため
  • キサンチンオキシダーゼ阻害試験におけるアッセイ混合物の構成物質として
生物化学的/生理学的作用
キサンチンオキシダーゼはモリブデン含有酵素で、細胞質ゾル中に存在し、フラボノイドにより強く阻害されます。プリンやピリミジンと同様に、ある種の薬剤の代謝で不可欠な役割を果たしています。活性酸素種の生物学的ソースとしても知られています。
キサンチンオキシダーゼ活性は葉酸によって阻害されます。
キサンチンオキシダーゼ(XO)は、ヒポキサンチンからキサンチンへ、キサンチンから尿酸への加水分解を触媒します。キサンチンオキシダーゼ活性は、葉酸 [7]、および3,4-ジヒドロキシ-5-ニトロベンズアルデヒド(DHNB)、フェブキソスタット、アロプリノールなどその他のさまざまな阻害剤により阻害されます。XOおよびキサンチンデヒドロゲナーゼ(XDH)は、尿酸塩形成の最後の2ステップにおいて重要な役割を果たします。慢性肝疾患患者の血清中には、高レベルのXOが認められます。そのため、XOは肝疾患検出のバイオマーカーとして使用できます。
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、25°C、1分間で、1.0 μmoleのキサンチンを尿酸に変換します。ヒポキサンチンを基質にすると、約50%の活性が得られます。
物理的形状
1 mM EDTA, 1 mMサリチル酸ナトリウムを含有する2.3 M (NH4)2SO4, 10 mMリン酸ナトリウムバッファ(pH 7.8)中に分散させた懸濁液
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み
保管および安定性
しっかりと閉めた状態。乾燥状態。施錠するか、有資格者または許可
された者のみがアクセスできる場所に保管してください。
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定
基質
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
X4500-5UN:
X4500-25UN:
X4500-100UN:
X4500-VAR:
X4500-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detection of superoxide anion radical in a stratum corneum intercellular lipid model using an electrochemical sensor
Kaneko T, et al.
Journal of Oleo Science, 60(12), 647-654 (2011)
Crystal structures of bovine milk xanthine dehydrogenase and xanthine oxidase: structure-based mechanism of conversion
Enroth C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(20), 10723-10728 (2000)
Purification of immunomodulatory factors in human peripheral blood leukocytes
Montecucchi PC, et al.
Journal of Chromatography A, 512(8), 139-147 (1990)
C Y Ho et al.
The Journal of nutrition, 106(11), 1600-1609 (1976-11-01)
The effects of acidic and intestinal proteolytic environments on bovine milk xanthine oxidase (XO) activity were determined in order to evaluate the extent to which this enzyme was absorbed in biologically active form. The inhibition of XO by folic acid
Serum xanthine oxidase in human liver disease
Battelli M, et al.
The American Journal of Gastroenterology, 96(4), 1194-1199 (2001)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions