安全性情報
SRP0523
Sigma-Aldrich
COX1, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
別名:
Cox-1, Cyclooxygenase-1, PES-1, PGHS-1, PTGS1, Prostaglandin H2 Synthase 1, Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
形状
frozen liquid
分子量
70.5 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... COX1(6775083)
詳細
Human COX1, GenBank Accession No. NM_000962, a.a. 1-599 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=70.5 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0523-100UG:
試験成績書(COA)