安全性情報
SRP0524
Sigma-Aldrich
COX2, FLAG® -His-Tags
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
別名:
Cyclooxygenase-2 Prostaglandin-Endo-peroxide Synthase 2, HCox-2, Inducible Prostaglandin H Synthase 2, PHS-2, PTGS2, Prostaglandin G/H Synthase and Cyclooxygenase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
71 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... COX2(6775079)
詳細
Human COX2, GenBank Accession No. NM_000963, a.a. 1-604 (end), with C-terminal FLAG-His-tag, MW=71 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0524-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)