アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
品質水準
フォーム
solution
比活性
2-8 units/mg protein
分子量
~76 kDa (for the fusion protein)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
アプリケーション
- 抗HMGCRの酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
- ブロット分析による抗HMGCR抗体測定用の抗原
- HMG-CoAレダクターゼ活性アッセイ
- ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)/ウェスタンブロットによる自家製抗原の比較用抗原
生物化学的/生理学的作用
物性
単位の定義
WGK
WGK 1
Jan Code
H7039-250UG:
H7039-250UG-PW:
H7039-BULK:
H7039-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
Antilipemic Agents
Randomized controlled clinical studies have suggested 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) are effective in both primary and secondary prevention of cardiovascular disease (CVD) events.