Merck
PZ0021
Sigma-Aldrich
チゲサイクリン 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
9-t-ブチルグリシルアミド-ミノサイクリン 水和物, TBG-MINO, タイガシル, チゲサイクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H39N5O8 · xH2O
CAS番号:
分子量:
585.65 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -175 to -205°, c = 0.15 in methanol
off-white to yellow-brown
溶解性
DMSO: ≥3 mg/mL (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(cc(NC(=O)CNC(C)(C)C)c(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)N(C)C
InChI
1S/C29H39N5O8.H2O/c1-28(2,3)31-11-17(35)32-15-10-16(33(4)5)13-8-12-9-14-21(34(6)7)24(38)20(27(30)41)26(40)29(14,42)25(39)18(12)23(37)19(13)22(15)36;/h10,12,14,21,31,36,38-39,42H,8-9,11H2,1-7H3,(H2,30,41)(H,32,35);1H2/t12-,14-,21-,29-;/m0./s1
InChI Key
PMPLAEFBZIFHAR-KXLOKULZSA-N
詳細
チゲサイクリンは、複雑性皮膚・軟部組織感染症(cSSSI)および複雑性腹腔内感染症の治療に使用されます。
アプリケーション
チゲサイクリン水和物は以下の用途に使用されています:
  • 抗生物質感受性試験
  • 複数の非小細胞肺癌(NSCLC)細胞株に対する本化合物の影響の研究
  • フルオロキノロンのヒト血清アルブミンへの結合に対する本化合物の効果の評価
  • 角膜、房水および硝子体液へのチゲサイクリンの浸透性を調べるための標準物質
生物化学的/生理学的作用
チゲサイクリンは広域のグリシルサイクリン抗生物質です。チゲサイクリンは静菌性であり、細菌の30Sリボソームサブユニットに結合することによりタンパク質合成を阻害し、それにより原核生物の翻訳中にアミノアシルtRNAのリボソームA部位への侵入をブロックします。チゲサイクリンはグラム陽性菌およびグラム陰性細菌の耐性株に対し活性を示し、テトラサイクリン抗菌薬に対する耐性の最も一般的な2つのメカニズム:テトラサイクリン排出ポンプタンパク質およびリボソーム保護タンパク質を回避します。
その他情報
空気に敏感です
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0021-5MG:
PZ0021-VAR:
PZ0021-BULK:
PZ0021-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tigecycline targets nonsmall cell lung cancer through inhibition of mitochondrial function
Jia X, et al.
Fundamental & Clinical Pharmacology, 30(4), 297-306 (2016)
A Jasiecka-Mikołajczyk et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 41(1), e22-e29 (2017-08-24)
The aim of this research had been to determine the pharmacokinetics of tigecycline (TIG) in turkey after intravenous (i.v.), intramuscular (i.m.), subcutaneous (s.c.), and oral (p.o.) administration at a dose of 10 mg/kg. TIG concentrations in plasma were determined using high-performance
Yasar Sakarya et al.
International journal of ophthalmology, 10(5), 679-683 (2017-05-27)
To evaluate ocular penetration of topically applied 1% tigecycline. Forty-two New Zealand White rabbits were divided into 3 groups. A 50 µL drop of 1% tigecycline was administered in group 1. In groups 2 and 3, the drop was administered
Hubert Ziółkowski et al.
Poultry science, 99(10), 4750-4757 (2020-09-30)
Tetracyclines continue to be important antimicrobials in veterinary medicine. However, the pharmacokinetics (PK) of tigecycline (TIG) and minocycline (MIN) in broiler chickens has not been investigated to date, and the PK of chlortetracycline (CTC) and tetracycline (TET) remains insufficiently researched
The Effect of Tigecycline on the Binding of Fluoroquinolones to Human Serum Albumin
Jelic RM, et al.
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, 19(1), 17-25 (2018)