A9789
Anisomycin
from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid, protein synthesis inhibitor
別名:
(2R,3S,4S)-2-(4-メトキシベンジル)-3,4-ピロリジンジオール-3-アセタート, 2-[(4-メトキシフェニル)メチル]-3,4-ピロリジンジオール 3-アセタート, フラゲシジン
About This Item
おすすめの製品
製品名
アニソマイシン from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to faint yellow
溶解性
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.)
DMSO: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
InChI Key
YKJYKKNCCRKFSL-RDBSUJKOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A9789-5MG-PW:
A9789-BULK:
A9789-VAR:
A9789-5MG:
A9789-25MG:
A9789-100MG-PW:
A9789-25MG-PW:
A9789-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック