Merck
A1410
Sigma-Aldrich
アクチノマイシンD
from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
別名:
アクチノマイシンC1, アクチノマイシンIV, ダクチノマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H86N12O16
CAS番号:
分子量:
1255.42
Beilstein:
605235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51282001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
~98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D alpha: 28/D (Rotation: -315 degrees (c=0.25% in methanol))
red to orange
red, powder
mp
251-253
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI Key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクチノマイシンDは、Waksmanにより初めて報告されたポリペプチド系抗生物質です。これは、特にグラム陰性菌に対して本質的に静菌剤であり、さらに抗腫瘍活性を示します。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
アクチノマイシンDは、細胞培養における選択薬から、HIV複製の抑制やPC12細胞のプログラム細胞死の研究への使用まで、幅広い用途に利用されています。
生物化学的/生理学的作用
アクチノマイシンDは、二本鎖DNAと安定な複合体を形成し、DNAでプライミングされたRNA合成を阻害し、DNA一本鎖切断を引き起こすことにより細胞の増殖を阻害します。 逆転写酵素におけるマイナス鎖転移ステップの阻害剤であることが示されています。
注意
この製品は吸湿性かつ光感受性です。 2~8℃で光や湿気を防いで保存した場合、HPLC試験では少なくとも15ヵ月間変化しません。 アクチノマイシンDの未使用の希釈溶液は、光の影響を受けやすく、プラスチックやガラスに吸着する傾向があるため、廃棄する必要があります。 しかし、濃縮された保存溶液の凍結アリコートは、少なくとも1ヵ月間安定です。
調製ノート
アクチノマイシンDは、赤色の明るい結晶として販売されており、アセトニトリルまたはアセトンに10 mg/mLで、DMSOには最低の1 mg/mLで溶けます。 いくつかの参考文献では、0.5 mg/mLという水へのわずかな溶解性が示されています。
その他情報
容器は密封し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A1410-10MG-PW:
A1410-5MG:
A1410-5MG-PW:
A1410-RSAMPLE:
A1410-10MG:
A1410-2MG:
A1410-50MG:
A1410-100MG:
A1410-BULK:
A1410-2MG-PW:
I-0200:
A1410-25MG-PW:
A1410-VAR:
A1410-100MG-PW:
A1410-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of deoxyribonucleic acid in ribonucleic acid synthesis. III. The inhibition of the enzymatic synthesis of ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid by actinomycin D and proflavin.
J HURWITZ et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 48, 1222-1230 (1962-07-15)
Paul C McDonald et al.
Gastroenterology, 157(3), 823-837 (2019-05-13)
Most pancreatic ductal adenocarcinomas (PDACs) express an activated form of KRAS, become hypoxic and dysplastic, and are refractory to chemo and radiation therapies. To survive in the hypoxic environment, PDAC cells upregulate enzymes and transporters involved in pH regulation, including
Antonio Rescifina et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(2), 709-715 (2006-01-20)
Isoxazolidinyl polycyclic aromatic hydrocarbons (isoxazolidinyl-PAHs) have been synthesized in good yields by 1,3-dipolar cycloaddition methodology promoted by microwave irradiation. The structures of the obtained cycloadducts have been determined by NOE experiments and supported by computational studies at the AM1 level.
Konstantinos Boulias et al.
Molecular cell, 75(3), 631-643 (2019-07-08)
mRNAs are regulated by nucleotide modifications that influence their cellular fate. Two of the most abundant modified nucleotides are N6-methyladenosine (m6A), found within mRNAs, and N6,2'-O-dimethyladenosine (m6Am), which is found at the first transcribed nucleotide. Distinguishing these modifications in mapping
Jianzhen Li et al.
Biology of reproduction, 100(2), 468-478 (2018-11-13)
The role of androgenic steroids on ovarian development has attracted much attention in recent years, but the molecular mechanism is still largely unknown. In this study, using zebrafish as a model, we found that the trace metal zinc mediates the