由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
詳細
Ready Made Solution
フォーム
liquid
保管条件
protect from light
濃度
2 mg/mL in DMSO
色
dark orange
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21C(CCC2)C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)OC(C(C(=O)NC(C1=O)C(C)C)NC(=O)c3c4nc5c(c([c](c(c5[o]c4c(cc3)C)C)=O)N)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7N(CCC7)C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)C)C(C)C)C)C
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)
InChI Key
RJURFGZVJUQBHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
<li><strong>がんにおける免疫チェックポイントの調節:</strong> アクチノマイシン D は、大腸がんにおける PVR 免疫チェックポイントを調節する ADAR 媒介 RNA 編集プロセスの研究において極めて重要であり、がん免疫療法研究におけるその重要な役割を実証し、新しい治療ターゲットに関する洞察を提供します (Qian et al., 2024)。</li>
<li><strong>化学療法と免疫療法の組み合わせ:</strong> アクチノマイシン D を併用化学療法に使用することで、多剤併用化学療法剤やアベルマブ耐性絨毛癌の救済に有効であることが強調され、婦人科癌の治療に対する耐性を克服する可能性があることが示されています (Lehmann et al., 2023)。</li>
<li><strong>歯科医療の進歩:</strong> アクチノマイシン D は、歯の健康における組織再生と修復に不可欠な遺伝子発現の調節に使用され、RNA 安定性アッセイの決定にも使用されます (Pan et al., 2023)。</li>
<li><strong>癌進行研究:</strong> RNA 結合タンパク質が重要な役割を果たしている肝細胞癌の進行における低酸素誘発性 lncRNA に関する研究は、転写阻害におけるアクチノマイシン D′ の応用と、癌生物学の理解と標的療法の開発に不可欠な mRNA 安定性への影響と一致しています(Tuo et al., 2023)。</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
アクチノマイシンDは、逆転写におけるマイナス鎖輸送ステップの阻害剤であることが示されているため、HIV複製の研究および抑制に使用されます。トポイソメラーゼIIの阻害剤であるエトポシドにより誘発されるPC12細胞のプログラム細胞死を抑制することも示されています。
細胞培養では、アクチノマイシンDが選択剤として使用されます。酵母のリボソームRNAへのアクチノマイシンDの結合が研究されています。アクチノマイシンDに対するE. coliのさまざまな菌株の感受性および結合の機序が研究されています。アクチノマイシンDは、RNAポリメラーゼの進行を阻止するDNA干渉物質として分子生物学でも使用されます。
包装
注意
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SBR00013-1ML-PW:
SBR00013-1ML:
SBR00013-VAR:
SBR00013-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SBR00013-1ML | 4061838094407 |