製品名
トリプトライド, from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
由来生物
Tripterygium wilfordii
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to off-white
溶解性
DMSO: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChI Key
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3652-5MG:
T3652-VAR:
T3652-BULK:
T3652-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック