Merck
PHL89811
トリプトライド
phyproof® Reference Substance
別名:
PG 490
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O6
CAS番号:
分子量:
360.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChI Key
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
トリプトライドは、ジテルペントリエポキシドの一種であり、ライコウトウ(Tripterygium wilfordii hook f, TwHF)という漢方薬の抽出物に含まれる主要な活性成分です。強力な免疫抑制剤であり、抗炎症薬です。トリプトライドは、プリンボックス(purine-box)/核因子およびNF-κBによる転写活性化のレベルで活性化T細胞のIL-2発現を阻害します。動物モデルにおいて、シクロスポリンAと協同して移植片の正着を促進し、骨髄の同種異系移植においては移植片対宿主拒絶反応を抑制しています。さらに、腫瘍細胞のアポト-シスを誘導しており、c-IAP2およびc-IAP1誘導の抑制などを介して腫瘍壊死因子(TNFα)のアポト-シス誘導を促進しています。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89811-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tsung-Han S Hsieh et al.
Molecular cell, 78(3), 539-553 (2020-03-28)
Whereas folding of genomes at the large scale of epigenomic compartments and topologically associating domains (TADs) is now relatively well understood, how chromatin is folded at finer scales remains largely unexplored in mammals. Here, we overcome some limitations of conventional