5.04314
Bortezomib
≥98% (LC/MS), solid, 20S proteasome inhibitor, Calbiochem®
別名:
Bortezomib, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid
About This Item
おすすめの製品
製品名
Bortezomib,
アッセイ
≥98% (LC/MS)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL (with sonication)
保管温度
−20°C
SMILES記法
B(O)(O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2nccnc2)Cc1ccccc1)CC(C)C
InChI
1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17-/m0/s1
InChI Key
GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Cell permeable and enables targeted action
- Allows reversible modulation of cellular processes
包装
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Tamatani, T., et al. 2013. Int. J. Oncol.42, 935.
Beck, P., et al. 2012. J. Biol. Chem.393, 1101.
Fang, H.T., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.109, 2521.
Chen, D., et al. 2011. Curr. Cancer Drug Targets11, 239.
Demo, S.D., et al. 2007. Cancer Res.67, 6383.
Adams, J., et al. 1999. Cancer Res.59, 2615.
Teicher, B.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 2638.
Adams, J., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 333.
WGK
WGK 3