Merck
791938
Sigma-Aldrich
Carfilzomib-(morpholine-d8)
98 atom % D, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40D8H49N5O7
分子量:
727.96
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97%
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H])N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(N[C@@H](CC(C)C)C([C@@]4(C)CO4)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C40H57N5O7/c1-27(2)22-32(36(47)40(5)26-52-40)42-39(50)34(24-30-14-10-7-11-15-30)44-38(49)33(23-28(3)4)43-37(48)31(17-16-29-12-8-6-9-13-29)41-35(46)25-45-18-20-51-21-19-45/h6-15,27-28,31-34H,16-26H2,1-5H3,(H,41,46)(H,42,50)(H,43,48)(H,44,49)/t31-,32-,33-,34-,40+/m0/s1/i18D2,19D2,20D2,21D2
InChI Key
BLMPQMFVWMYDKT-HEMZLDBQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
791938-VAR:
791938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)