アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI Key
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
遺伝子情報
human ... CYP17A1(1586)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1527-BULK:
SML1527-5MG:
SML1527-VAR:
SML1527-25MG:
試験成績書(COA)