SML1524
(+)-JQ1
≥98% (HPLC), powder, BET bromodomain protein inhibitor
別名:
(S)-(+)-tert-ブチル2-(4-(4-クロロフェニル)-2,3,9-トリメチル-6H-チエノ[3,2-f][1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ジアゼピン-6-イル)アセテート, 6H-チエノ[3,2-f][1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ジアゼピン-6-酢酸、4-(4-クロロフェニル)-2,3,9-トリメチル-、1,1-ジメチルエチルエステル、(6S)-
About This Item
おすすめの製品
製品名
(+)-JQ1, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC(C)(C)C)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C(SC(C)=C3C)=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
InChI
1S/C23H25ClN4O2S/c1-12-13(2)31-22-19(12)20(15-7-9-16(24)10-8-15)25-17(11-18(29)30-23(4,5)6)21-27-26-14(3)28(21)22/h7-10,17H,11H2,1-6H3/t17-/m0/s1
InChI Key
DNVXATUJJDPFDM-KRWDZBQOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
(+)-JQ1の特性評価の詳細につきましては、Structural Genomics Consortium(SGC)ウェブサイトのJQ-1プローブに関する要約をご確認ください。
(-)-JQ1は活性エナンチオマー、(+)-JQ1の陰性対照です。(-)-JQ1はSigmaより入手できます。(-)-JQ1のさらに詳しい情報につきましては、またこれを購入する場合は、こちらをクリックしてください。
エピジェネティックな標的に対する他のSGC化学プローブにつきましては、sigma.com/sgcをご確認ください。
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1524-VAR:
SML1524-5MG:
SML1524-BULK:
SML1524-25MG:
SML1524-BULK-CR:
SML1524-IP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Interrogation of protein pathways is a foundational part of drug discovery research and drug development. Explore more about protein pathway analysis, including chemical library screening, investigating protein and enzyme activity, and modulating protein pathways by using small molecules.