product name
Bryostatin 1, A macrocyclic lactone with antitumor properties.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
film
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white to colorless
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35?,36?,37?,38?,43+,46+,47-/m1/s1
InChI Key
MJQUEDHRCUIRLF-BXOMOELISA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Protein kinase C
警告
再構成
その他情報
Lorenzo, P.S., et al. 1999. Cancer Res.59, 6137.
Wang, Q.J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 37233.
Wender, P.A., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 6624.
Matthews, S.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 20245.
Szallasi, Z., et al. 1994. Mol. Pharmacol.46, 840.
Berkow, R.L., and Kratt, A.S. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.3, 1109.
WGK
WGK 3
Jan Code
203811-UG:
203811-10UG:
試験成績書(COA)