Merck
P0077
Sigma-Aldrich
プロストラチン
≥98% (HPLC)
別名:
12-デオキシホルボール-13-アセタート, CCRIS 6292, NSC 623310
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O6
CAS番号:
分子量:
390.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@]2(OC(C)=O)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
InChI Key
BOJKFRKNLSCGHY-HXGSDTCMSA-N
アプリケーション
プロストラチンは、ヒト免疫不全ウイルス-1(HIV-1)の潜伏期の逆転や、HIV-1潜伏的感染Jurkat(J-Lat)細胞株における長い末端反復配列(LTR)の転写的活性化の定量に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プロストラチン(珍しい非腫瘍形成性のホルボールエステル)は、プロテインキナーゼC(PKC)のアクチベーターであり、さらにはIKK(IKBキナーゼ)の活性化を通して媒介される核内因子KB(NF-KB)のアクチベーターです。プロストラチンは潜伏感染した細胞株と初代培養細胞でHIV発現を誘導することによってin vitroで強い活性を示し、HIVの潜伏に拮抗します。PKCとNF-kBの活性化が、作用機序として提案されています。プロストラチンも、CD4とCXCR4レセプターをダウンレギュレートすることによって、標的細胞へのHIVエントリーを阻害します。
特徴および利点
本化合物は、受容体分類およびシグナル伝達ハンドブックの、PKCのページに記載されています。他のハンドブックページをご覧になる場合は、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0077-5MG:
P0077-1MG:
P0077-VAR:
P0077-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sheena M Saayman et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 24(3), 488-498 (2015-11-20)
HIV-1 provirus integration results in a persistent latently infected reservoir that is recalcitrant to combined antiretroviral therapy (cART) with lifelong treatment being the only option. The "shock and kill" strategy aims to eradicate latent HIV by reactivating proviral gene expression
Joaquín Rullas et al.
Antiviral therapy, 9(4), 545-554 (2004-10-01)
Induction of HIV expression through lymphocyte activation has been proposed as a strategy to purge latent reservoirs. Prostratin is a non-tumourogenic phorbol ester that delays HIV replication in vitro, but paradoxically activates HIV expression in latently infected cells. To get
Samuel A Williams et al.
The Journal of biological chemistry, 279(40), 42008-42017 (2004-07-31)
A subset of quiescent memory CD4 T cells harboring integrated but transcriptionally silent proviruses poses a currently insurmountable barrier to the eradication of the human immunodeficiency virus (HIV) in infected patients. Induction of HIV gene expression in these latently infected
Zichong Li et al.
Nucleic acids research, 41(1), 277-287 (2012-10-23)
Latent HIV reservoirs are the primary hurdle to eradication of infection. Identification of agents, pathways and molecular mechanisms that activate latent provirus may, in the presence of highly active antiretroviral therapy, permit clearance of infected cells by the immune system.
Flow cytometric analysis of drug-induced HIV-1 transcriptional activity in A2 and A72 J-Lat cell lines
Daniela B and Melanie O
Bio-protocol, 7(10) (2017)
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to PKC for your research needs.