Merck
B7431
Sigma-Aldrich
ブリオスタチン1
≥99%, solid
別名:
NSC 339555
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H68O17
CAS番号:
分子量:
905.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C(C(=O)OC)=C1/C[C@@]2([H])C[C@]3(O)O[C@]([H])(C[C@@H](O)CC(=O)O[C@H](C[C@]4([H])C\C(=C(\[H])C(=O)OC)[C@H](OC(=O)\C=C\C=C\CCC)[C@@](O)(O4)C(C)(C)\C=C\[C@@]([H])(C1)O2)[C@@H](C)O)C[C@H](OC(C)=O)C3(C)C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38+,43+,46+,47-/m1/s1
InChI Key
MJQUEDHRCUIRLF-TVIXENOKSA-N
アプリケーション
ブリオスタチン1は、マウスの大腸炎などの自然発症クローン病(CD)に対するその作用を研究するために使用されています。′また、ラットのSyphacia muris成虫感染に対する駆虫薬としてのその作用の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フサコケムシ(Bugula neritina)から単離されたマクロラクトンであり、 最初はプロテインキナ-ゼC(PKC)を活性化し、続いてこれをダウンレギュレ-トします。PKCδおよびεのトランスロケ-ションにおいて、ホルボ-ルミリスチン酸アセテ-トよりも強力に作用します。
ブリオスタチン1(Bry1)は、大環状ラクトンです。このシナプス形成化合物は、海洋コケムシBugula neritinaから得られます。Bry1はシナプス損失を元に戻すことができます。重度神経障害の動物モデルにおいてシナプス成熟を可能にします。脳血管内投与した場合、抗うつ活性を示します。Bry1は、細胞タイトジャンクション(TJ)の保護、抗炎症機能および免疫制御に関与していることが知られています。
その他情報
水溶液中でガラスやプラスチックに結合します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7431-BULK:
B7431-10UG:
B7431-VAR:
B7431-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yasuyuki Ogawa et al.
The Journal of organic chemistry, 78(1), 104-115 (2012-11-06)
The Prins cyclization of syn-β-hydroxy allylsilanes and aldehydes gives cis-2,6-disubstituted 4-alkylidenetetrahydropyrans as sole products in excellent yields regardless of the aldehyde (R″) or syn-β-hydroxy allylsilane substituent (R') used. By reversing the R″ and R' groups, complementary exocyclic stereocontrol can be
Signaling pathways involved in cognitive enhancement
Cognition, 11-42 (2015)
H Kim et al.
Neuroscience, 226, 348-355 (2012-09-19)
Activation of protein kinase C (PKC) by bryostatin-1 affects various functions of the central nervous system. We explored whether bryostatin-1 influenced synaptic plasticity via a process involving PKC. Our purpose was to examine whether bryostatin-1 affected the induction of hippocampal
Gary E Keck et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(12), 4084-4088 (2012-05-15)
The role of the C(8) gem-dimethyl group in the A-ring of bryostatin 1 has been examined through chemical synthesis and biological evaluation of a new analogue. Assays for biological function using U937, K562, and MV4-11 cells as well as the
Robert J Morgan et al.
Investigational new drugs, 30(2), 723-728 (2010-10-12)
The California Cancer Consortium has performed a Phase II trial of infusional bryostatin, a protein kinase C inhibitor isolated from the marine invertebrate bryozoan, Bugula Neritina, a member of the phylum Ectoprocta, in combination with cisplatin, in patients (pts) with