F132
フルオキセチン 塩酸塩
≥98% (TLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor
別名:
フルオキセチン塩酸塩, (±)-N-メチル-γ-[4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゼンプロパンアミン 塩酸塩, LY-110,140 塩酸塩, プロザック®
About This Item
おすすめの製品
製品名
フルオキセチン 塩酸塩, solid
フォーム
solid
色
white
溶解性
H2O: 4 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
オーガナイザー
Eli Lilly
SMILES記法
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI Key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F132-VAR:
F132-10MG:
F132-BULK:
F132-50MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)