Merck
616559
Sigma-Aldrich
Fluoxetine-d5 hydrochloride
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17D5H13F3NO·HCl
CAS番号:
分子量:
350.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
分子量
350.72 by atom % calculation
質量シフト
M+5
SMILES記法
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
InChI Key
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
616559-VAR:
616559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Florence Nantaba et al.
Chemosphere, 239, 124642-124642 (2019-09-16)
The occurrence of 24 pharmaceuticals (including 15 antibiotics, three analgesic/anti-inflammatory drugs, three anti-epileptic/antidepressant drugs, two beta blockers, and one lipid regulator) was investigated in 75 water samples collected from four bays in the Ugandan part of Lake Victoria. In addition