Merck
N-102
Supelco
Norfluoxetine-D6 oxalate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
別名:
Deuterated norfluoxetine oxalate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10D6F3NO · C2H2O4
分子量:
391.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)OC(CCN)(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H].OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2D,3D,4D,5D,15D;
InChI Key
FDWJCEPFCGIDPF-OYCZTGALSA-N
詳細
Norfluoxetine is a primary metabolite of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) fluoxetine, an antidepressant. This internal standard is suitable for quantitation of norfluoxetine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
N-102-CHK:
N-102-1ML:
N-102-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)