Merck
E-060
Supelco
17β-エストラジオール 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24O2
CAS番号:
分子量:
272.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CCC2O
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI Key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
詳細
内分泌学から臨床および診断検査まで、さまざまなLC/MSまたはGC/MSアプリケーションの標準物質、対照物質、または直線性標準物質の出発材料として使用するのに適した認定済みスパイキング溶液®
17β-エストラジオールは、甲状腺の活性と機能を妨げる内因性内分泌かく乱物質のグループに属します。低エストロゲン症の治療薬として、商品名Vagifem®、Estring®、Evamist、Elestrin®、Estrace®、およびEstrogel®として処方されている性ホルモンでもあります。
アプリケーション
溶液中の認証標準物質(CRM)は、以下の用途でも使用できます:
  • 還元酸化グラフェンおよび金属錯体ポルフィリンベースのセンサーを用いた河川水サンプル中の17β-エストラジオールの電気化学的測定
  • 環境水、尿および乳汁サンプル中の17β-エストラジオールの測定のための蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)をーベースとしたアプタセンサーの開発
  • グラフェン/多層カーボンナノチューブ(MWCNT)を用いた固相抽出後の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)と蛍光検出の組み合わせによる17β-エストラジオールを評価するための乳製品サンプルの分析
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)と蛍光検出器の組み合わせによる同時定量のための、磁性酸化グラフェン(GO)/γ-Fe2O3 ナノ粒子を用いた水道水サンプルからの17β-エストラジオールおよび17α-エチルエストラジオールの固相抽出
  • 吊り下げ水銀滴電極およびスクリーン印刷炭素電極を用いた市販製剤および尿サンプル中の17β-エストラジオールおよび17α-エチニルエストラジオールの多成分残留分析
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書 (CoA) を添付
  • 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
  • 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
  • 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
  • ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Elestrin is a registered trademark of Azur Pharma
Estrace is a registered trademark of Warner Chilcott Company, LLC
Estring is a registered trademark of Pfizer Health AB
Estrogel is a registered trademark of Ascend Therapeutics, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vagifem is a registered trademark of Novo Nordisk A/S Corp.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-060-CC:
E-060-1ML:4548173318448
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hirotaka Ishii et al.
The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 13(4), 323-334 (2007-07-24)
It is believed that sex hormones are synthesized in the gonads and reach the brain via the blood circulation. In contrast with this view, the authors have demonstrated that sex hormones are also synthesized locally in the hippocampus and that
S Safe
Vitamins and hormones, 62, 231-252 (2001-05-11)
Estrogen receptor-alpha (ER alpha) is a ligand-activated transcription factor and a member of the nuclear receptor superfamily. The classic mechanism of ER alpha action is associated with estrogen-induced formation of a nuclear ER alpha homodimer, binding to 5'-regulatory estrogen response
Mark A Tarnopolsky
Medicine and science in sports and exercise, 40(4), 648-654 (2008-03-05)
Women oxidize more lipid and less carbohydrate and protein compared with men during endurance exercise. The increase in fat oxidation is associated with higher intramyocellular lipid content and use as well as greater adipocyte lipolysis. Glucose rates of appearance and
William Rosner et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(4), 1376-1387 (2013-03-07)
The objective of the study was to evaluate the current state of clinical assays for estradiol in the context of their applications. The participants were appointed by the Council of The Endocrine Society and charged with attaining the objective using
Richard Piet et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(26), 10828-10839 (2013-06-28)
Circulating gonadal steroid hormones are thought to modulate a wide range of brain functions. However, the effects of steroid fluctuations through the ovarian cycle on the intrinsic properties of neurons are not well understood. We examined here whether gonadal steroids
資料
Separation of Estriol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) 17-sulfate dipotassium salt; Estriol 3-sulfate sodium salt; β-Estradiol 3,17-disulfate dipotassium salt, ≥95%; β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-sulfate sodium salt, ≥93%; Estriol, ≥97%; Estrone 3-sulfate sodium salt, contains ~35% Tris as stabilizer; β-Estradiol, ≥98%; α-Estradiol, powder, ≥98% (TLC); Estrone, ≥99%
関連コンテンツ
The Titan C18 column provided efficient and rapid resolution of thirteen related estrogenic compounds. Ultra Ultra high purity solvents provided robust operation.