Merck
C7861
Sigma-Aldrich
シタロプラム 臭化水素酸塩
≥98% (HPLC), powder, serotonin uptake inhibitor
別名:
1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-1-(4-フルオロフェニル)-1,3-ジヒドロ-5-イソベンゾフランカルボニトリル 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21FN2O · HBr
CAS番号:
分子量:
405.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
シタロプラム 臭化水素酸塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
chloroform: soluble
methanol: soluble
オーガナイザー
Forest Labs
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シタロプラムは二環式フタレン誘導体です。セロトニン作動性活性を起こし、抗うつ作用を生じさせます。シタロプラム臭化水素酸塩は記憶障害を逆転させます。強迫性障害、 パニック障害、対人恐怖症、および月経前不快気分障害の治療に使用されます。
アプリケーション
シタロプラム臭化水素酸は以下の用途に使用されています。
  • マウスにおけるsirt mRNAおよび哺乳動物サーチュイン(SIRT)発現に与えるその影響を調べるために
  • ラットの強制水泳試験で体温と抗うつ薬様行動反応をモニタリングするために
  • 5-ヒドロキシトリプタミン(5-HT)競合取込みアッセイに
生物化学的/生理学的作用
強力かつ選択的なセロトニン取込みインヒビタ- (Ki = 5.4nM)で、抗うつ剤です。
特徴および利点
この化合物はForest Labsによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と、認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C7861-BULK:
C7861-VAR:
C7861-50MG:4548173192321
C7861-10MG:4548173192314
文書ライブラリにアクセスする
Tomoko Soga et al.
Neuropharmacology, 59(1-2), 77-85 (2010-04-13)
Citalopram is the most potent selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) which is used as an antidepressant but causes sexual dysfunction. Whether citalopram induced sexual dysfunction is a result of gonadotropin-releasing hormone (GnRH), kisspeptin or RF-amide related peptide (RFRP) alteration is
Interactions between whole-body heating and citalopram on body temperature, antidepressant-like behaviour, and neurochemistry in adolescent male rats
Hale MW, et al.
Behavioural Brain Research, 359, 428-439 (2019)
Whole-body hyperthermia and a subthreshold dose of citalopram act synergistically to induce antidepressant-like behavioral responses in adolescent rats
Hale MW, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 79, 162-168 (2017)
Inhibition of the serotonin transporter is altered by metabolites of selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors and represents a caution to acute or chronic treatment paradigms
Krout D, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(5), 1011-1018 (2016)
Current Treatments of Obsessive-Compulsive Disorder (2008)