Merck
5.06238
Sigma-Aldrich
シタロプラム 臭化水素酸塩
別名:
1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-1-(4-フルオロフェニル)-1,3-ジヒドロ-5-イソベンゾフランカルボニトリル 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21FN2O · HBr
CAS番号:
分子量:
405.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
1.8 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
water: 10 mM
ethanol: 50 mM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A potent uptake inhibitor highly selective for 5-HT transporter without effect on noradrenalin or dopamine uptake (IC50 = 1.8, 8800 and 41000 nM for 5-HT, noradrenalin and dopamine, respectively). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Widely used in research related to depressive disorders.
生物化学的/生理学的作用
強力かつ選択的なセロトニン取込みインヒビタ- (Ki = 5.4nM)で、抗うつ剤です。
Primary Target
5-HT Transporter
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Garriock, A., et al., 2010. Bio. Psychiatry.67, 133.
Gabriel, J.P., et al. 2009. J. Neurosci.29,10387.
Torres, G.E., et al. 2003. Nat. Rev. Neurosci.4, 13.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2