SML1408
(R)-PFI-2
≥97% (HPLC)
別名:
(R)-8-Fluoro-N-(1-oxo-1-(pyrrolidin-1-yl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-sulfonamide hydrochloride
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=C2C(CCNC2)=CC(S(N[C@H](CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(N4CCCC4)=O)(=O)=O)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m1./s1
InChI Key
ZADKZNVAJGEFLC-ZMBIFBSDSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
(S)-PFI-2, an enantiomer of (R)-PFI-2, is used as a negative control. (S)-PFI-2 is available from Sigma. To learn more about and purchase (S)-PFI-2, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1408-VAR:
SML1408-25MG:
SML1408-BULK:
SML1408-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック