SML1534
I-BRD9
≥98% (HPLC)
別名:
N-(1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)-5-ethyl-4-oxo-7-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-2-carboximidamide
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN1C(C2=C(SC(C(NC3CCS(CC3)(=O)=O)=N)=C2)C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=C1)=O
InChI
1S/C22H22F3N3O3S2/c1-2-28-12-17(13-4-3-5-14(10-13)22(23,24)25)19-16(21(28)29)11-18(32-19)20(26)27-15-6-8-33(30,31)9-7-15/h3-5,10-12,15H,2,6-9H2,1H3,(H2,26,27)
InChI Key
WRUWGLUCNBMGPS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1534-5MG:
SML1534-VAR:
SML1534-25MG:
SML1534-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)