アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C1)CCC[C@@H]1COC2=CC(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C2OCCN(C(CC)=O)C4
InChI
1S/C27H36N2O5/c1-5-26(30)29-11-12-33-27-22(17-29)13-21(20-8-9-23(31-3)24(14-20)32-4)15-25(27)34-18-19-7-6-10-28(2)16-19/h8-9,13-15,19H,5-7,10-12,16-18H2,1-4H3/t19-/m0/s1
InChI Key
YKNAKDFZAWQEEO-IBGZPJMESA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1134-VAR:
SML1134-BULK:
SML1134-5MG:
SML1134-25MG:
SML1134-IP:
試験成績書(COA)