SML3638
Ceftobiprole
≥95% (HPLC)
別名:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-ylidene)- 2-nitroso-1-oxoethyl]amino]-8-oxo-3-[(E)-[2-oxo-1-[(3R)- 3-pyrrolidinyl]-3-pyrrolidinylidene]methyl]-5-thia-1- azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, BAL 9141, BAL 9141-000, Ro 63-9141
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Acidified)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[s]1nc(nc1N)C(N=O)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)\C=C4/CCN(C/4=O)[C@H]5CNCC5
InChI
1S/C20H22N8O6S2/c21-20-24-14(26-36-20)11(25-34)15(29)23-12-17(31)28-13(19(32)33)9(7-35-18(12)28)5-8-2-4-27(16(8)30)10-1-3-22-6-10/h5,10-12,18,22H,1-4,6-7H2,(H,23,29)(H,32,33)(H2,21,24,26)/b8-5+/t10-,11?,12-,18-/m1/s1
InChI Key
XLHWFEHWWUCKOL-ADPMQJGOSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3638-VAR:
SML3638-5MG:
SML3638-25MG:
SML3638-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)