フォーム
powder or crystals
色
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
SMILES記法
[Na+].C[C@]2(Cn1ccnn1)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S2(=O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H12N4O5S.Na/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19;/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+,10+;/m1./s1
InChI Key
RFMIKMMOLPNEDG-QVUDESDKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
化学構造:β-ラクタム
アプリケーション
タゾバクタムは、細菌のβ-ラクタマーゼの作用を阻害する抗菌性ペニシリン誘導体です。ピペラシリンや他のβ-ラクタム系抗生物質と併用して、スペクトルを広げ、効果を高めます。細菌のβ-ラクタマーゼおよびペニシリナーゼ阻害の研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
タゾバクタムは、β-ラクタマーゼ阻害剤です。β-ラクタム抗生物質Iと併用すると、効果が高まります。
その他情報
容器を密閉し、乾燥して換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2820-VAR:
T2820-BULK:
T2820-10MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro antimicrobial activity of piperacillin/tazobactam in comparison with other broad-spectrum β-lactams. .
The Journal of Infectious Diseases, 4, 226-226 (2000)
Biochimica et biophysica acta, 1547(2), 196-205 (2001-06-19)
The CMY-2 beta-lactamase, a plasmid determined class C cephalosporinase, was shown to be susceptible to inhibition by tazobactam (K(i)=40 microM). The reaction product(s) of CMY-2 beta-lactamase with the beta-lactamase inhibitor tazobactam were analyzed by electrospray ionization/mass spectrometry (ESI/MS) to characterize
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 51(3), 605-612 (2003-03-05)
MICs of piperacillin/tazobactam are conventionally determined by varying the concentration of piperacillin in the presence of a fixed 4 mg/L tazobactam. When tested in this way, the MIC distribution for Klebsiella isolates with extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) is strongly bimodal, such
Nucleic acids research, 39(Database issue), D1035-D1041 (2010-11-10)
DrugBank (http://www.drugbank.ca) is a richly annotated database of drug and drug target information. It contains extensive data on the nomenclature, ontology, chemistry, structure, function, action, pharmacology, pharmacokinetics, metabolism and pharmaceutical properties of both small molecule and large molecule (biotech) drugs.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 53(5), 781-791 (2014-10-11)
Recent studies have demonstrated highly variable blood concentrations of piperacillin, tazobactam, cefepime, meropenem, ciprofloxacin and linezolid in critically ill patients with a high incidence of sub-therapeutic levels. Consequently, therapeutic drug monitoring (TDM) of these antibiotics has to be considered, requiring