Merck
51454
Sigma-Aldrich
メチシリン ナトリウム塩
≥95% (HPLC)
別名:
ナトリウム(2,6-ジメトキシフェニル)ペニシリン, メチシリンナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N2NaO6S
CAS番号:
分子量:
402.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51283503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].COc1cccc(OC)c1C(=O)N[C@H]2C3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H20N2O6S.Na/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4;/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,15-;/m1./s1
InChI Key
MGFZNWDWOKASQZ-UMLIZJHQSA-M
アプリケーション
メチシリンは、細菌感受性、Staphylococcus aureusのメチシリン耐性、および細胞壁合成の阻害の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
メチシリンは、細胞壁合成を阻害します。Legionella pneumophilaにおいては、メチシリンは、それを通して細胞質の内容が失われる膜性病変形成の原因となります。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
容器を密封し、乾燥した十分に換気された場所で保存します。光感受性です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51454-VAR:
51454-BULK:
51454-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The absence of D-alanine from lipoteichoic acid and wall teichoic acid alters surface charge, enhances autolysis and increases susceptibility to methicillin in Bacillus subtilis.
Jorg Wecke, Kazimierz Madela, et al.
Microbiology, 143, 2953-2960 (1997)
G L French et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 20(4), 599-608 (1987-10-01)
Four-hundred and seventy-six isolates of Staphylococcus aureus from patients in Hong Kong were tested for methicillin-resistance by agar dilution and disc diffusion methods, using heavy inocula. With Mueller-Hinton agar incubated at 30 degrees C for 24 h, 216 (MRSA) isolates
F G Rodgers et al.
Journal of medical microbiology, 31(1), 37-44 (1990-01-01)
The response of Legionella pneumophila to antibiotics that inhibit cell-wall, protein and DNA synthesis was examined by electronmicroscopy, MIC estimations and viable counts. Ampicillin, cefotaxime, methicillin, erythromycin, rifampicin and ciprofloxacin, each used separately at 20 times their respective MIC values
Ann L Bull et al.
Annals of surgery, 256(6), 1089-1092 (2012-07-25)
To compare risks for developing surgical site infection (SSI) due to Staphylococcus aureus when vancomycin is used for antibiotic prophylaxis with risks when a β-lactam antibiotic is administered for prophylaxis. Vancomycin is often used as surgical antibiotic prophylaxis for major
Alex J McCarthy et al.
Veterinary dermatology, 23(4), 267-275 (2012-07-25)
Meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) continues to pose a major threat to human health. In animals, MRSA has become established as a veterinary pathogen in pets and horses; in livestock, it presents a concern for public health as a reservoir that